Merck
592161
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 36,40
10 G
US$ 345,00
US$ 36,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 36,40
10 G
US$ 345,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(C(CH3)3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
269.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 36,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
62-66 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc(Br)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21Br/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9H,1-6H3
Clave InChI
BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Peter C Ho et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(15), 4879-4886 (2019-03-21)
Pt(ii) and Rh(iii) readily form complexes with 3-methyl-5-aryl-1,2-tellurazole 2-oxides (L = (3-Me-5-Ar-1,2-C3HTe(NO)). The aryl group is either phenyl or 3,5-di-tert-butylphenyl, the latter case being a new derivative with enhanced solubility. The compound [Pt(3-Me-5-(3,5-tBu2C6H3)-1,2-C3HTe(NO))4](BF4)2 crystallizes in the P21/C space group featuring