Merck
56194
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphthalonitrile
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
4-Hydroxybenzene-1,2-dicarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
144.13
Beilstein:
2718847
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
solid
mp
~218 °C
cadena SMILES
Oc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2O/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3,11H
Clave InChI
FTVOPKROFUTOKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Young-Keun Kim et al.
International journal of molecular sciences, 9(12), 2745-2756 (2009-03-31)
We have synthesized soluble TiOPc derivatives containing alkoxy groups for use as additives in dye-sensitized solar cells (DSSCs). The DSSC devices containing these TiOPc derivatives exhibited short-circuit current densities of 8.49~10.04 mA/cm(2) and power conversion efficiencies of 2.73~3.62 % under