702277
Lithium titanate, spinel
nanopowder, <200 nm particle size (BET), >99%
Sinónimos:
LTO nanopowder, Lithium titanate spinel oxide, Lithium titanium oxide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>99%
Formulario
nanopowder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
superficie
32.6 m2/g , BET
tamaño de partícula
<200 nm (BET)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Ti](=O)O[Ti](O[Ti]([O-])=O)(O[Ti]([O-])=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/4Li.12O.5Ti/q4*+1;;;;;;;;;4*-1;;;;;
Clave InChI
BNQVSKURWGZJMY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.