Merck
631337
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methoxybenzylamine hydrochloride
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 276,00
US$ 276,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 276,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
189.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 276,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
190-195 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cl.COc1ccc(CN)cc1O
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
Clave InChI
IEVBKUSXLSVMOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)