559881
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES string
CCCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1
InChI
1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
JLVIHQCWASNXCK-UHFFFAOYSA-N
Application
- dimethyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
- diethyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
- diisopropyl 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
- diisobutyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
- di-tert-butyl 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
- bis(2-methoxyethyl) 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1A
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?