Merck
559571
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3SO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
89-93 °C (lit.)
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Inchi Key
VFVVRYNJTGHAIE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)