558583
5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5355 (lit.)
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(F)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)12(8,10)11/h2-4H,1H3
InChI key
NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?