556025
tert-Butyl methyl succinate
97%
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
85-95 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-9(2,3)13-8(11)6-5-7(10)12-4/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
KGLNZUDBQPORRI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?