Merck
552887
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylammonium)propyl-functionalized silica gel, carbonate
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
Sinónimos:
TMA carbonate-3 functionalized silica gel
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 360,00
US$ 360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 360,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Extensión del etiquetado
0.8 mmol/g loading
Nivel de calidad
superficie
500 m2/g
tamaño de partícula
200-400 mesh
tamaño de poro
60 Å pore size
cadena SMILES
O=[SiH2].O=[SiH2].[O-]C([O-])=O.CCC[N+](C)(C)C.CCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/2C6H16N.CH2O3.2H2OSi/c2*1-5-6-7(2,3)4;2-1(3)4;2*1-2/h2*5-6H2,1-4H3;(H2,2,3,4);2*2H2/q2*+1;;;/p-2
Clave InChI
WMFSAHWNSGLABT-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Silica-bound base and acid scavenger including acidic phenols.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.