549746
Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
159.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
168-171 °C (lit.)
grupo funcional
thiourea
cadena SMILES
CN1NC(=O)C(=O)NC1=S
InChI
1S/C4H5N3O2S/c1-7-4(10)5-2(8)3(9)6-7/h1H3,(H,6,9)(H,5,8,10)
Clave InChI
UMWWHOXOVPIGFD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione is an intermediate for synthesizing ceftriaxone.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Mio Tange et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 64(3), 207-214 (2016-03-05)
Ceftriaxone sodium preparation for injection is known to form insoluble microparticles with calcium. The purpose of this study was to evaluate the role of an impurity in the ceftriaxone sodium preparation on this incompatibility. Firstly, using HPLC, two impurities were