Merck
244643
Sigma-Aldrich
Tin(II) oxide
≤60 micron particle size, powder, 97%
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 102,00
500 G
US$ 414,00
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 102,00
500 G
US$ 414,00
About This Item
Fórmula lineal:
SnO
Número de CAS:
Peso molecular:
134.71
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
tamaño de partícula
≤60 micron
cadena SMILES
O=[SnH2]
InChI
1S/O.Sn
Clave InChI
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tin(II) oxide (SnO) is a metal oxide with wide applications in superconductivity, photovoltaics, optoelectronics as an anode, coating substrate, Schottky diode, and catalyst.[1][2]
Aplicación
Tin(II) oxide has been used in the synthesis of nanofiber optic force transducer as a probe to study the mechanical phenomena in biomolecular systems.[3]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A new efficient chiral catalyst system. Combined use of tin (II) oxide, trimethylsilyl triflate and chiral diamine in the asymmetric aldol reaction.
Mukaiyama T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 1147-1150 (1990)
Influence of magnesium doping on the structural and optical properties of tin (II) oxide thin films deposited by electron beam evaporation
Ali SM, et al.
Materials Science in Semiconductor Processing, 16(3), 899-904 (2013)
Hydrolysis of bis (dimethylamido) tin to tin (II) oxyhydroxide and its selective transformation into tin (II) or tin (IV) oxide.
Khanderi J, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 427, 27-32 (2015)
Nanoscale fiber-optic force sensors for mechanical probing at the molecular and cellular level
Shi Y, et al.
Nature Protocols, 13(11), 2714-2739 (2018)
Tin (II) oxide: structure refinement and thermal expansion.
Pannetier J and Denes G.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 36(11), 2763-2765 (1980)