549096
5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
243.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
79-80 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
1.72 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride is commonly used in the preparation poly(arylene ether)s (PAEs).
Aplicación
5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride may be used in the preparation of:
- 3,5-bis(4-fluoro-3-trifluoromethylphenyl)phenol
- 9,9-bis(2-ethylhexyl)-2,7-bis[4-fluoro-3-trifluoromethylphenyl]-9H-fluorene
- 3-trifluoromethyl-4-fluoro phenyl boronic acid
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Extremely high molar mass hyperbranched poly (arylene ether) s from a new semifluorinated AB2 monomer by an unusual AB2+ A2 polymerization approach.
Ghosh A, et al.
Macromolecules, 43(6), 2846-2854 (2010)
Sterically encumbered poly (arylene ether) s containing spiro-annulated substituents: Synthesis and thermal properties.
Huang WY, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48(24), 5872-5884 (2010)
Fluorinated poly (arylene ether)s with aliphatic chain appended cardo moiety: Synthesis and gas transport properties.
Ghosh S and Banerjee S.
Journal of Membrane Science, 470, 535-546 (2014)