Merck
548529
Sigma-Aldrich
Potassium titanate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
K2TiO3
Número de CAS:
Peso molecular:
174.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
assay
95%
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Ti]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)