Merck
401307
Sigma-Aldrich
Sodium metatitanate
−200 mesh
Sinónimos:
Sodium titanium oxide
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 274,00
US$ 274,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 274,00
About This Item
Fórmula lineal:
Na2Ti3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
301.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 274,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
tamaño de partícula
−200 mesh
densidad
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Ti](=O)O[Ti](=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/2Na.7O.3Ti/q2*+1;;;;;;2*-1;;;
Clave InChI
GROMGGTZECPEKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Used as a low-voltage sodium titanium oxide insertion electrode for sodium-ion batteries
Used for preparation of:
  • Titania nanorods and nanowires via a hydrothermal method for use in lithium-ion storage batteries
  • Photocatalytic titanate nanotube thin films via a hydrothermal method
  • Protonated titanate nanotubes as solid acid catalysts
  • Nano-sized supports of ruthenium nanoparticles for catalytic ammonia decomposition
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1