Merck
546771
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodofluorene
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8I2
Número de CAS:
Peso molecular:
418.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
216-218 °C (lit.)
cadena SMILES
Ic1ccc-2c(Cc3cc(I)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8I2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Clave InChI
YCWGCTPMBCOCLT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)