Merck
546739
Sigma-Aldrich
Zinc bromide dihydrate
99%
Sinónimos:
Dibromozinc dihydrate, Zinc(2+) dibromide dihydrate, Zinc(II) bromide dihydrate, zinc bromide 2-hydrate
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 80,10
500 G
US$ 261,00
US$ 80,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 80,10
500 G
US$ 261,00
About This Item
Fórmula lineal:
ZnBr2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
261.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 80,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder or solid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.2H2O.Zn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
NSGOPMOPSWFFLF-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1