Merck
451398
Sigma-Aldrich
Zinc bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Zinc dibromide
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 147,00
25 G
US$ 474,00
US$ 147,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 147,00
25 G
US$ 474,00
About This Item
Fórmula lineal:
ZnBr2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38150410
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 147,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Línea del producto
AnhydroBeads
Ensayo
99.999% trace metals basis
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zinc
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
bp
~670 °C/1 atm (lit.)
mp
394 °C (lit.)
solubilidad
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
cadena SMILES
Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds.[1]
Información legal
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Franz, A.K. Woerpel, K.A.
Journal of the American Chemical Society, 121, 949-949 (1999)
Teiichi Murakami et al.
Carbohydrate research, 343(8), 1297-1308 (2008-04-15)
Reactions of O-benzoylated glucopyranosyl halide (I, Br), isolated or generated in situ from per-benzoylated glucose (8a) and trimethylsilyl halide, with various alcohols were efficiently promoted by zinc halide (Cl, Br) or N-bromosuccinimide with a catalytic ZnI(2) to give the corresponding
Daniela Andrei et al.
The Journal of organic chemistry, 71(1), 405-408 (2006-01-04)
[reaction: see text] The 1-fluoro-1-haloalkenes undergo Pd-catalyzed Negishi cross-couplings with primary alkylzinc bromides to give multisubstituted fluoroalkenes. The alkylation was trans-selective giving pure Z-fluoroalkenes in most cases. The highest yields were obtained with Pd2(dba)3 and PdCl2(dppb) catalysts but the best
Toshiaki Sasada et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(34), 9385-9394 (2011-07-23)
The [5+1] annulation of enamidines, which were prepared from functionalized silanes, organolithium compounds and two nitriles, with N,N-dimethylformamide dialkyl acetals as the C1 unit is described, leading to the synthesis of tri- and tetrasubstituted pyrimidine derivatives under catalyst- and solvent-free
Direct synthesis of alkynylstannanes: ZnBr2 catalyst for the reaction of tributyltin methoxide and terminal alkynes.
Kensuke Kiyokawa et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(44), 10393-10396 (2011-09-15)
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.