Merck
308285
Sigma-Aldrich
Indium(III) bromide
99%
Sinónimos:
Indium tribromide
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 183,00
US$ 183,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 183,00
About This Item
Fórmula lineal:
InBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
354.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 183,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
>1 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: indium
bp
656 °C (lit.)
mp
436 °C (lit.)
densidad
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
  • Investigation of the Solution Chemistry of Hybrid Organic–Inorganic Indium Halides for New Material Discovery: The study examines the indium(III) bromide system, MA–In–Br, and the formation of new indium(III) halides (Zhang et al., 2022).
  • Indium (III)‐Catalyzed Haloalkynylation Reaction of Alkynes: This research explores the use of indium(III) bromide as a catalyst in haloalkynylation reactions (Daniels et al., 2024).
  • Zero-Dimensional Hybrid Organic–Inorganic Indium Bromide with Blue Emission: The study reports on the synthesis and properties of a new indium bromide compound exhibiting blue emission (Fattal et al., 2021).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Karavadhi Surendra et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(25), 9724-9726 (2011-06-08)
InI(3) and InBr(3) have been found to be effective catalysts for the π activation of C≡C bonds to initiate the conversion of chiral propargylic alcohols or silyl ethers to polycyclic products in excellent yields and with high stereoselectivity. The method
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.