54340
2-Hydroxyethylhydrazine
≥95% (GC)
Sinónimos:
2-Hydrazinoethanol
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
n20/D 1.493
bp
155-160 °C/32 mmHg (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
densidad
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydrazine
hydroxyl
cadena SMILES
NNCCO
InChI
1S/C2H8N2O/c3-4-1-2-5/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?