129046
2,2,2-Trifluoroethylhydrazine solution
70 wt. % in H2O
Sinónimos:
Trifluoroethylhydrazine
Formulario
liquid
concentración
70 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.361
temperatura de transición
flash point 62 °C
densidad
1.294 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
fluoro
hydrazine
cadena SMILES
NNCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H5F3N2/c3-2(4,5)1-7-6/h7H,1,6H2
Clave InChI
OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?