542229
2-Chloro-3′,4′-dimethoxybenzil
97%
Sinónimos:
1-(2-Chlorophenyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethane-1,2-dione
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
119-123 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadena SMILES
COc1ccc(cc1OC)C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C16H13ClO4/c1-20-13-8-7-10(9-14(13)21-2)15(18)16(19)11-5-3-4-6-12(11)17/h3-9H,1-2H3
Clave InChI
ULVSCSFZMZRZHJ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)