542016
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
111-114 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
Clave InChI
IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a raw material for the synthesis of various monocondensed Schiff bases.
- In the preparation of 4-bromo-2-{a-[1-(2-thienyl) benzimidazol-2-yl] benzyl} phenol.
- As a reactant in the synthesis of 4-bromo-2-{[2-(2-hydroxybenzylideneamino)phenylimino] phenylmethyl} phenol.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)