Merck
540706
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonyltungsten(0)
Sinónimos:
Tris(acetonitrile)tungsten(0)
About This Item
Fórmula lineal:
W(NCCH3)3(CO)3
Número de CAS:
Peso molecular:
391.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC#N.CC#N.CC#N
InChI
1S/3C2H3N.3CO.W/c3*1-2-3;3*1-2;/h3*1H3;;;;
Clave InChI
MHVAYSUFFMSBKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for allylic substitutions
Reactant for:
  • Mixed disilyl-substituted cyclopentadiene derivatives
  • Synthesis of catalytically active ansa compounds with cycloalkyl moieties
  • Stepwise assembly of mixed metal dinuclear carbonyl complexes
  • Cycloaddition of M(CO)3-coordinated-cyanoazepine with alkynes
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)