Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
755737
Tungsten hexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Sinónimos:
Tungsten hexacarbonyl, Hexacarbonyltungsten (0), Tungsten carbonyl, Tungstenhexacarbonyl
Productos recomendados
densidad de vapor
12.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1.2 mmHg ( 67 °C)
Ensayo
99.9% (trace metals analysis)
Formulario
solid
purificado por
sublimation
idoneidad de la reacción
core: tungsten
mp
150 °C (lit.)
densidad
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
Clave InChI
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-