Merck
444014
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
97%
Sinónimos:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxy-2-methylpropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 1,1,1-Trifluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, 1,1-Bis(trifluoromethyl)ethanol, 2-Methylhexafluoro-2-propanol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-tert-butyl alcohol
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 97,00
10 G
US$ 173,00
US$ 97,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 97,00
10 G
US$ 173,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(CF3)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
182.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 97,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.3 (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
densidad
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F6O/c1-2(11,3(5,6)7)4(8,9)10/h11H,1H3
Clave InChI
FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol can be used as a reactant to synthesize:
  • Ethyl zinc fluoroalkoxide complexes by using diethyl zinc[1].
  • Vanadium-alkylidene complexes in the presence of hexane[2].
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propylperchlorate using NaH and dichlorine heptoxide in carbon tetrachloride[3].
It can also be used as a solvent to prepare cyclodextrin-assembled material[4].
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Reactions of dichlorine heptoxide with alcohols
Baum, K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 96, 3233-3237 (1974)
Inorganic Chemistry, 33, 5463-5463 (1994)
Toshiyuki Kida et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(91), 14245-14248 (2014-10-07)
We found that cyclodextrins (CDs) have a high solubility in 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP). Evaporating HFIP from CD solutions on a glass plate gave crystalline solids composed of channel-type CD assemblies, and electrospinning with an HFIP solution of CDs fabricated CD microfibers.
Synthesis of ethyl zinc fluoroalkoxide complexes and the crystal structure of [EtZn (py){?-OCH (CF3)2}]2
Suh S, et al.
Polyhedron, 27, 513-516 (2008)
Inorganic Chemistry, 34, 3980-3980 (1995)