Merck
538787
Sigma-Aldrich
Ethyl pentafluoropropionyl acetate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C2F5COCH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
234.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.367 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
densidad
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F5O3/c1-2-15-5(14)3-4(13)6(8,9)7(10,11)12/h2-3H2,1H3
Clave InChI
MWGSZQXKIYWSFS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl pentafluoropropionyl acetate is a fluorinated ester
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)