Merck
538183
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(N,N-Dibenzylamino)-4-methylpentanol
90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H27NO
Número de CAS:
Peso molecular:
297.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
assay
90%
refractive index
n20/D 1.543
SMILES string
CC(C)C[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO/c1-17(2)13-20(16-22)21(14-18-9-5-3-6-10-18)15-19-11-7-4-8-12-19/h3-12,17,20,22H,13-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1
InChI key
FWNZCCUWXPYXDR-FQEVSTJZSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)