Merck
538167
Sigma-Aldrich
(S)-2-(N,N-Dibenzylamino)-3-methylbutanol
90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H25NO
Número de CAS:
Peso molecular:
283.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
90%
impurities
(4% EtOAc first lot)
refractive index
n20/D 1.5459
density
1.0088 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C19H25NO/c1-16(2)19(15-21)20(13-17-9-5-3-6-10-17)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,16,19,21H,13-15H2,1-2H3/t19-/m1/s1
InChI key
ZWLAXLXECFRUPM-LJQANCHMSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F
flash_point_c
60 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)