Merck
535281
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-aminomethyl)-3-(aminomethyl)benzene
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 309,00
US$ 309,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 309,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
236.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 309,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-5-10(7-11)8-14/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
GQAUPTTUSSLXPS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)