Merck
533874
Sigma-Aldrich
Bromoiodomethane
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 118,00
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 118,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2I
Número de CAS:
Peso molecular:
220.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.6382 (lit.)
bp
138-141 °C (lit.)
densidad
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
iodo
cadena SMILES
BrCI
InChI
1S/CH2BrI/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
TUDWMIUPYRKEFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Carbene insertion reactions
  • Ultrafast photodissociation
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nicholas J Lodge et al.
Nuclear medicine and biology, 41(6), 524-535 (2014-05-06)
A radioligand for measuring the density of corticotropin-releasing factor subtype-1 receptors (CRF1 receptors) in living animal and human brain with positron emission tomography (PET) would be a useful tool for neuropsychiatric investigations and the development of drugs intended to interact