234478
1-Chloro-3-iodopropane
99%
Sinónimos:
Trimethylene chloroiodide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6.8 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
densidad
1.904 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
iodo
cadena SMILES
ClCCCI
InChI
1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Clave InChI
SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid, an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase)[4]
- interesting ″proton sponge″ type molecule quino[7,8-h]quinoline[5]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?