Merck
533769
Sigma-Aldrich
2-Anilinophenylacetic acid
Sinónimos:
2-Phenylaminobenzeneacetic acid, 2-Phenylaminophenylacetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5NHC6H4CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
227.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
89-93 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(17)10-11-6-4-5-9-13(11)15-12-7-2-1-3-8-12/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)
Clave InChI
NJFCAWNKWPIBAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Biologically active molecule with potential anticonvulsant properties
Reactant for:
  • Friedel-Crafts cyclization reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)