Merck
478059
Sigma-Aldrich
2-Methylpyrrolidine
96%
Seleccione un Tamaño
2 G
US$ 204,00
10 G
US$ 754,00
US$ 204,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 G
US$ 204,00
10 G
US$ 754,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
85.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 204,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
97-99 °C/744 mmHg (lit.)
densidad
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Methylpyrrolidine is a substituted pyrrolidine. It is one of the major bioactive compounds found in Teucrium manghuaense.[1] The hydrodenitrogenation of 2-methylpyrrolidine in the presence of sulfided NiMo/γ-Al2O3 catalyst has been studied.[2]
Aplicación
2-Methylpyrrolidine may be used as a guest molecule for the synthesis of nonasil-[4158], a clatharate compound.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
37.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Extraction of Teucrium manghuaense and evaluation of the bioactivity of its extract.
Yin G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 10(10), 4330-4341 (2009)
Jennifer Zablocki et al.
Chirality, 32(5), 619-631 (2020-03-11)
An enantiomerically pure (R)-2-methylpyrrolidine-based anilino squaraine crystallizes in two chiral polymorphs adopting a monoclinic C2 and an orthorhombic P21 21 21 structure, respectively. By various thin-film preparation techniques, a control of the polymorph formation is targeted. The local texture of
On the Formation of Pentylpiperidine in the Hydrodenitrogenation of Pyridine.
Wang H and Prins R.
Catalysis Letters, 126(1-2), 1-9 (2008)
Nagaraju Rajana et al.
Journal of chromatographic science, 57(9), 769-777 (2019-09-11)
Acetamide is a potential genotoxic impurity; it should control in drug substance based on daily dosage level. It forms from base-contaminated acetonitrile and by-product of some drug substances. The available methods for acetamide in drug substance and water samples were