Merck
530484
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
99.5 atom % D
Sinónimos:
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CO2D
Número de CAS:
Peso molecular:
64.08
Beilstein/REAXYS Number:
1748971
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
11.4 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99.5 atom % D
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %
packaging
pk of 10 × 0.75 mL
refractive index
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)