Merck
52917
Sigma-Aldrich
1,4,7,10,13,16-Hexathiacyclooctadecane
≥97.0% (S)
Sinónimos:
18-Ane-S6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24S6
Número de CAS:
Peso molecular:
360.71
Beilstein:
143957
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (S)
mp
92-94 °C (lit.)
92-96 °C
cadena SMILES
C1CSCCSCCSCCSCCSCCS1
InChI
1S/C12H24S6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
Clave InChI
HELCSRZMDRYPIJ-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Crown-compound forming complexes with transition metal ions
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R.E. Wolf et al.
Inorg. Synth., 25, 122-122 (1989)
E. Sekido et al.
Bull. Chem. Soc. Bull., 61, 1587-1587 (1988)