Merck
529087
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-iodotoluene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(I)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
252.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.624 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
densidad
1.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(I)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClI/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
MMBDKGFWRIYSRD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-5-iodotoluene is a halogenated hydrocarbon.
Aplicación
2-Chloro-5-iodotoluene may be used to synthesize:
  • 1-(4-chloro-3-methylphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine[1]
  • bromomethyl-2-chloro-5-iodobenzene[2]
  • 3-(4′-chloro-3′-tolyl)thiophene[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Frédéric Stauffer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(5), 1860-1863 (2012-02-18)
Aromatase inhibition is the new standard of care for estrogen receptor positive breast cancer and has also potential for treatment of other diseases such as endometriosis. Simple and readily available 3-pyridyl arylethers and 1-aryl pyrrolo[2,3-c]pyridines recapitulating the key pharmacophore elements
Synthesis and characterization of all-conjugated graft copolymers comprised of n-type or p-type backbones and poly (3-hexylthiophene) side chains.
Wang J, et al.
Macromolecules, 46(5), 1783-1793 (2013)
Susanna Tchilibon et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(6), 1745-1758 (2005-03-18)
A series of ring-constrained (N)-methanocarba-5'-uronamide 2,N(6)-disubstituted adenine nucleosides have been synthesized via Mitsunobu condensation of the nucleobase precursor with a pseudosugar ring containing a 5'-ester functionality. Following appropriate functionalization of the adenine ring, the ester group was converted to the