Merck
526134
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl glycidyl ether
98%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 485,00
US$ 485,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 485,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H20O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
188.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 485,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.531 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
densidad
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1CO1
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-8-6-10-8/h8H,6-7H2,1-5H3
Clave InChI
YANSSVVGZPNSKD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
tert-Butyldimethylsilyl glycidyl ether [tert-butyl-dimethyl-(oxiran-2-ylmethoxy)silane] can be synthesized from glycidol, via hydrolytic kinetic resolution (HKR) in the presence of R-(salen)Co complex and water.[1]
Aplicación
tert-Butyldimethylsilyl glycidyl ether may be used to synthesize (R/S)-1-benzylamino-3-(tert-butyldimethylsilyloxy)propan-2-ol and (2R/2S)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3-{[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl]amino}propan-2-ol.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of Glycidol-and Sugar-Derived Bicyclic ?-and ?/d-Amino Acids for Peptidomimetic Design.
Danieli E, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(20), 4372-4381 (2005)
Practical access to highly enantioenriched C-3 building blocks via hydrolytic kinetic resolution.
Furrow ME, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(20), 6776-6777 (1998)