Merck
523674
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiC6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0%
mp
173-178 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H15BO2Si/c1-13(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(11)12/h4-7,11-12H,1-3H3
Clave InChI
NRPZMSUGPMYBCQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mariana Hamer et al.
Electrophoresis, 39(8), 1048-1053 (2018-02-01)
Glycosylated hemoglobin (HbA1c) detection is performed routinely in hospitals as it is the most widespread confirmatory diagnosis of diabetes mellitus. Here we present a novel CE method for measuring HbA1c by introducing silica nanoparticles (NPs) modified with a boronic acid