Merck
522422
Sigma-Aldrich
N-Vinylacetamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
85.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensayo
97%
mp
51-54 °C (lit.)
solubilidad
water and various organic solvents: soluble
cadena SMILES
CC(=O)NC=C
Características y beneficios
Nonionic monomer
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)