Saltar a
T7763
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
≥99% (TLC)
Sinónimos:
3-(N,N-Dimethyltetradecylammonio)propanesulfonate, 3-(Myristyldimethylammonio)propanesulfonate, N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, Myristyl sulfobetaine, SB3-14
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 143,00
25 g
Envío estimado HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 482,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Número CAS:
Peso molecular:
363.60
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-003-9
Beilstein/REAXYS Number:
6419727
MDL number:
US$ 143,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
aggregation number
83
technique(s)
electrophoresis: suitable
conductivity
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
detection
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate is a zwitterionic surfactant used in various electrostatic ion chromatography techniques.3
Zwitterionic detergent.
Application
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate has been used in a study to assess a method for quantifying perchlorate in biological samples using CE and capacitively coupled contactless conductivity detection.1 It has also been used in a study to investigate an approach for establishing adsorbents for elimination of water-soluble organic dyes.2
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T0807H688340772
description
≥99% (TLC)
description
≥99% (TLC), BioXtra
description
≥98% (TLC)
description
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
protein quantification: suitable, protein purification: suitable, nucleic acid detection: suitable
aggregation number
83
aggregation number
83
aggregation number
155
aggregation number
83
application(s)
detection
application(s)
detection
application(s)
cell analysis
application(s)
-
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
mol wt
micellar avg mol wt 60,700
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 g/L at 20 °C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)