Merck
521515
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H(CH3)4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(C)c(B(O)O)c1C
InChI
1S/C10H15BO2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5,12-13H,1-4H3
InChI key
BCMVUEOVWMZJBS-UHFFFAOYSA-N
General description
Contains varying amounts of anhydride.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)