520144
Calcium thiocyanate tetrahydrate
95%
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
42.5-46.5 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.N#CS[Ca]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Ca.4H2O/c2*2-1-3;;;;;/h2*3H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clave InChI
HOQNOUSJUGLELS-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- Roar Myrdal: Discusses the use of calcium thiocyanate along with sodium thiocyanate and calcium nitrate in concrete as accelerating admixtures, highlighting their effects on the setting time and strength development (H Justnes).
- Gas permeability of cellulose aerogels with a designed dual pore space system: Investigates the role of calcium thiocyanate tetrahydrate in the creation of cellulose aerogels, focusing on its impact on the structural and physical properties of the aerogels, crucial for applications such as insulation and filtration (K Ganesan et al., 2019).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?