Merck
518689
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-fluoropyridine
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 405,00
US$ 405,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 405,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5FN2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 405,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
93-97 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccc(F)cn1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Clave InChI
YJTXQLYMECWULH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Syntheses of 2-chloro-and 2-amino-5-fluoropyridines and isolation of a novel difluoroboryl imidate.
Smakula Hand E and Baker DC.
Synthesis, 12, 905-908 (1989)
Synthesis of 2-Amino-5-Fluoropyridine.
MA ZP, et al.
Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities / Gao Xiao Hua Xue Gong Cheng Xue Bao, 4, 015-015 (2008)
Dean Y Maeda et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(20), 8378-8397 (2014-09-26)
The G protein-coupled chemokine receptors CXCR1 and CXCR2 play key roles in inflammatory diseases and carcinogenesis. In inflammation, they activate and recruit polymorphonuclear cells (PMNs) through binding of the chemokines CXCL1 (CXCR1) and CXCL8 (CXCR1 and CXCR2). Structure-activity studies that
Tandem approach for the synthesis of imidazo [1, 2-a] pyridines from alcohols.
Ramesha AB, et al.
Tetrahedron Letters, 54(1), 95-100 (2013)
Russell J Needham et al.
Journal of inorganic biochemistry, 210, 111154-111154 (2020-08-11)
Twenty-four novel organometallic osmium(II) phenylazopyridine (AZPY) complexes have been synthesised and characterised; [Os(η6-arene)(5-RO-AZPY)X]Y, where arene = p-cym or bip, AZPY is functionalized with an alkoxyl (O-R, R = Me, Et, nPr, iPr, nBu) or glycolic (O-{CH2CH2O}nR*, n = 1-4, R* = H, Me, or Et) substituent on the