Merck
514748
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
p-Alkoxybenzyl alcohol, polymer-bound, Wang resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 75,90
US$ 75,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 75,90
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 75,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
1.5-2.0 mmol/g OH loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
alcohol
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)