510297
5-Bromo-2-methoxypyridine
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
80 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
InChI key
XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Organic Process Research & Development 11.5 (2007): 899-902