499838
Ammonium iodate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
NH4IO3
Número de CAS:
Peso molecular:
192.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
mp
150 °C (dec.) (lit.)
densidad
3.309 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N.OI(=O)=O
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)