144797
Nitrilotris(methylene)triphosphonic acid solution
50 wt. % in H2O
Sinónimos:
Nitrilotri(methylphosphonic acid) solution
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
50 wt. % in H2O
impurezas
10-20% aqueous inorganic acids
pH
0.46
densidad
1.3 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
OP(O)(=O)CN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
Clave InChI
YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?