Merck
497606
Sigma-Aldrich
1-Adamantylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Bromotricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylzinc
Seleccione un Tamaño
50 ML
US$ 433,00
US$ 433,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
US$ 433,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15BrZn
Número de CAS:
Peso molecular:
280.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 433,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.97 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn]C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15.BrH.Zn/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9;;/h7-9H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1/t7-,8+,9-;;
Clave InChI
PUGQCSQHCXILTB-IQJVJNHNSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)