Merck
497363
Sigma-Aldrich
Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate
99%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 72,80
US$ 72,80
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 72,80
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2Co(SO4)2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
395.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay:
99%
form:
crystals and lumps
US$ 72,80
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
99%
form
crystals and lumps
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cobalt
mp
120 °C (dec.) (lit.)
density
1.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.O.O.O.O.O.O.[Co++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
YUWDLEMDFQMDIE-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)