Saltar a
P8035
Poly(γ-ethyl-L-glutamate)
mol wt >100,000
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.070,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
US$ 1.070,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
>100,000
technique(s)
bioconjugation: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P3892P2533P2658
form
powder or solid
form
powder or solid
form
powder or solid
form
powder or solid
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to light yellow
mol wt
>100,000
mol wt
>70,000
mol wt
15,000-30,000
mol wt
15,000-30,000
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)